Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
SAB5700785
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Caspase9 produkowane u królików
Synonim(y):
APAF-3, APAF3, CASP9, ICE-LAP6, Kaspaza 9, MCH6, PPP1R56, kasp9, kaspaza-9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
17
30
36
46
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1.13 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CASP9(842)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny proteaz kwasu cysteinowo-asparaginowego (kaspaz). Sekwencyjna aktywacja kaspaz odgrywa centralną rolę w fazie wykonawczej apoptozy komórek. Kaspazy istnieją jako nieaktywne proenzymy, które ulegają proteolitycznemu przetworzeniu w konserwowanych resztach asparaginowych w celu wytworzenia dwóch podjednostek, dużej i małej, które dimeryzują, tworząc aktywny enzym. Białko to może podlegać autoproteolitycznemu przetwarzaniu i aktywacji przez apoptosom, kompleks białkowy cytochromu c i czynnika aktywującego peptydazę apoptotyczną 1; uważa się, że ten etap jest jednym z najwcześniejszych w kaskadzie aktywacji kaspaz. Uważa się, że białko to odgrywa centralną rolę w apoptozie i jest supresorem nowotworów. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu.
Immunogen
Rekombinowane białko ludzkiej kaspazy-9
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)