Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5701410
Sigma-Aldrich
Anty-ACVR1B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
0.74 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACVR1B(91)
Opis ogólny
Gen ten koduje receptor aktywiny A typu IB. Aktywiny są dimerycznymi czynnikami wzrostu i różnicowania, które należą do nadrodziny strukturalnie powiązanych białek sygnałowych transformującego czynnika wzrostu beta (TGF-beta). Aktywiny sygnalizują poprzez heteromeryczny kompleks receptorowych kinaz serynowych, który obejmuje co najmniej dwa receptory typu I i dwa receptory typu II. Białko to jest receptorem typu I, który jest niezbędny do sygnalizacji. Mutacje w tym genie są związane z guzami przysadki mózgowej. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu.[dostarczone przez RefSeq, czerwiec 2010].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego ACVR1B
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5701410-100UL4065267667843