SAB1412529
ANTI-SYN1 antibody produced in mouse
clone 3E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
SYN1, SYN1a, SYN1b, SYNI
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 35.53 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SYN1(6853)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
EIFGGLDICAVEALHGKDGRDHIIEVVGSSMPLIGDHQDEDKQLIVELVVNKMAQALPRQRQRDASPGRGSHGQTPSPGALPLGRQTSQ
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)