AB1543P
Anti-Synapsin I Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
Synapsin-1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat, bovine
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SYN1(6853)
Opis ogólny
Current studies suggest the following hypothesis for the role of synapsin: synapsins bind synaptic vesicles to components of the cytoskeleton which prevents them from migrating to the presynaptic membrane and releasing transmitter. During an action potential, synapsins are phosphorylated by Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II, releasing the synaptic vesicles and allowing them to move to the membrane and release their neurotransmitter.
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
1:200-1:1,000 dilution of a previous lot was used.
Immunocytochemistry:
1:500-1:2,000 dilution of a previous lot was used.
Immunoprecipitation:
1 μg of a previous lot immunoprecipitated all of the synapsin I from a SDS homogenate of 200 μg of rat brain protein.
Note: The above dilutions are with 35S-protein A; with ECL dilutions may need to be considerably higher to obtain specific immunolabeling.
Immunohistochemistry:
1:500-1:2,500
ELISA:
1:2,500-1:10,00
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Jakość
Synapsin I (AB1543P) representative staining pattern/morphology in rat hippocampal neurons. Tissue was pretreated with Citrate pH 6.0, antigen retrieval. This lot of antibody was diluted to 1:1000, IHC-Select reagents used with HRP-DAB. Immunoreactivity is seen directly associated with terminal end of neuronal cell body.
IHC-Paraffin Staining With Epitope Retrieval:
Rat Hippocampus
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Brain tissue.
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1