AB6031
Anti-Integrin alpha-11 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Integrin alpha-11
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
chicken ... Itga11(415560)
human ... ITGA11(22801)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
Integrins
Jakość
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Integrin alpha-11 in 10 µg of non-boiled & non-B-ME HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
The high molecular weight band seen in a HeLa (non boiled) cell lysate is the integrin complex. The band at ~75-80 kDa is thought to be a denatured form of integrin.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Non-boiled & non-B-ME HeLa cell lysate