ABN78C3
Anti-NeuN (rabbit) Antibody, Cy3 Conjugate
from rabbit, CY3 conjugate
Synonim(y):
NEUronal Nuclei, Neuronal Nuclei
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
CY3 conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Rbfox3(52897)
rat ... Rbfox3(287847)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected NeuN in rat E18 cortex cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Rat E18 cortex cells
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2