Kluczowe dokumenty
SAB4503781
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Smad3 (pSer425) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 48 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer425)
informacje o genach
human ... SMAD3(4088)
Opis ogólny
SMAD3 (członek rodziny SMAD 3) znajduje się na ludzkim chromosomie 15q22. Smad 3 należy do rodziny białek związanych z matkami przeciwko Dpp (MAD).
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego Smad3 wokół miejsca fosforylacji Ser425.
Zakres immunogenu: 376-425
Zastosowanie
Przeciwciało anty-fosfo-Smad3 (pSer425) zostało użyte w immunoprecypitacji i immunoblottingu.
Działania biochem./fizjol.
Białka SMAD (homologi białka Drosophila, mothers against decapentaplegic (Mad) i białka Sma Caenorhabditis elegans ) odgrywają ważną rolę w wewnątrzkomórkowej sygnalizacji transformującego czynnika wzrostu β (TGFβ). Zmniejszenie poziomu fosforylacji Smad3 pomaga autofagii kontrolować przejście śródbłonkowo-mezenchymalne. W ludzkich komórkach mięśni gładkich tętnic, tłumienie siRNA SMAD3 poprawia żywotność komórek.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
XBP 1-Deficiency Abrogates Neointimal Lesion of Injured Vessels Via Cross Talk With the PDGF Signaling
Zeng L, et al.
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 35(10), 2134-2144 (2015)
Mariusz Popek et al.
International journal of molecular sciences, 23(3) (2022-02-16)
Decreased platelet count represents a feature of acute liver failure (ALF) pathogenesis. Platelets are the reservoir of transforming growth factor 1 (TGF-β1), a multipotent cytokine involved in the maintenance of, i.a., central nervous system homeostasis. Here, we analyzed the effect
Direct binding of Smad3 and Smad4 to critical TGF beta-inducible elements in the promoter of human plasminogen activator inhibitor-type 1 gene
Dennler S, et al.
The Embo Journal, 17(11), 3091-3100 (1998)
Autophagy regulates Endothelial-Mesenchymal transition by decreasing the phosphorylation level of Smad3
Wang J, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 487(3), 740-747 (2017)
TbetaRI phosphorylation of Smad2 on Ser465 and Ser467 is required for Smad2-Smad4 complex formation and signaling
Abdollah S, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 272(44), 27678-27685 (1997)