Kluczowe dokumenty
SAB4300253
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-SMAD3 (pSer425) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DKFZp586N0721 antibody produced in rabbit, Anti-DKFZp686J10186 antibody produced in rabbit, Anti-HSPC193 antibody produced in rabbit, Anti-HsT17436 antibody produced in rabbit, Anti-SMAD family member 3 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~52 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(C-S-S-V-SP)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer425)
informacje o genach
human ... SMAD3(4088)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen SMAD3 (mothers against decapentaplegic homolog 3) jest mapowany na ludzkim chromosomie 15q22.33. Białko Smad3 identyfikuje tandemowe powtórzenia palindromicznej sekwencji GTCTAGAC, która jest częścią regionu promotora sygnalizacji TGF-β (transformującego czynnika wzrostu β).
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji seryny 425 (C-S-S-V-S(p)), zgodnie z białkiem SMAD3.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-fosfo-SMAD3 (pSer425) wyprodukowane u królika zostało użyte w immunoblottingu.
Działania biochem./fizjol.
Smad3 (mothers against decapentaplegic homolog 3) jest związany ze szlakiem sygnałowym TGF-β (transformujący czynnik wzrostu β), procesem komórkowym regulującym homeostazę, rozwój i naprawę chrząstki. Wiadomo, że indukuje produkcję macierzy zewnątrzkomórkowej. Białka Smad są odpowiedzialne za przekazywanie sygnałów z powierzchni komórki do jądra. Fosforylacja Smad3 kontroluje progresję nowotworu, stan zapalny, zwłóknienie, otyłość i cukrzycę. Ekspresja Smad3 może być związana z patogenezą choroby zwyrodnieniowej stawów.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Smad3 kodowany przez ten gen należy do SMAD, rodziny białek podobnych do produktów genowych genu Drosophila "mothers against decapentaplegic" (Mad) i genu C. elegans Sma. Białka SMAD są przekaźnikami sygnału i modulatorami transkrypcji, które pośredniczą w wielu szlakach sygnałowych. Białko to działa jako modulator transkrypcji aktywowany przez transformujący czynnik wzrostu beta i uważa się, że odgrywa rolę w regulacji kancerogenezy.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Down-regulation of microRNA-216b inhibits IL-1β-induced chondrocyte injury by up-regulation of Smad3
He J, et al.
Bioscience Reports, 37(2) (2017)
Histone deacetylase 3 unconventional splicing mediates endothelial-to-mesenchymal transition through transforming growth factor ?2
Zeng L, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 288(44), 31853-31866 (2013)
Smad3 and Bmal1 regulate p21 and S100A4 expression in myocardial stromal fibroblasts via TNF-α.
Sato F, et al.
Histochemistry and Cell Biology, 148(6), 617-624 (2017)
Signaling via Smad2 and Smad3 is dispensable for adult murine hematopoietic stem cell function in vivo
Billing M, et al.
Experimental Hematology, 55, 34-44 (2017)
Hui Li et al.
Endocrinology, 159(4), 1644-1657 (2018-02-21)
Transforming growth factor-β (TGF-β) 1 plays a critical role in regulating follicular development, and its dysregulation has been shown to be involved in the pathogenesis of ovulation dysfunction. SNAIL is a well-known transcriptional repressor that mediates TGF-β1-induced cellular functions. Pentraxin