Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB5700402
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-Smad2-S465/467+ Smad3-S423/425 produkowane u królików
Synonim(y):
HSPC193, HsT17436, JV15-2, LDS1C, LDS3, MADH3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
25
35
43
48
52
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
2.74 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation ((pSer465/pSer467),(pSer423/pSer425))
informacje o genach
human ... SMAD2(4087)
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół S465 i S467 ludzkiego Smad2 (NP_005892.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700402-100UL4065265173476