AB3849-I
Anti-phospho SMAD2 Antibody (Ser465/467)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Mothers against decapentaplegic homolog 2, Ser465/467 phosphorylated, hMAD-2, Ser465/467 phosphorylated, hSMAD2, Ser465/467 phosphorylated, JV18-1, Ser465/467 phosphorylated, MAD homolog 2, Ser465/467 phosphorylated, Mad-related protein 2, Ser465/467 pho
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
zebrafish (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer465/pSer467 )
informacje o genach
human ... SMAD2(4087)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Jakość
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Smad2 Ser465/467 phosphorylation in 10 µg lysate from TGFbeta-stimulated, but not unstimulated, HepG2 cells.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1