Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5700197
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Caspase8 produkowane u królików
Synonim(y):
ALPS2B, CAP4, CASP8, Casp-8, FLICE, Kaspaza 8, Kaspaza-8, MACH, MCH5, kaspaza-8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
25-32
45- 61
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
2.21 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny proteaz kwasu cysteinowo-asparaginowego (kaspaz). Sekwencyjna aktywacja kaspaz odgrywa centralną rolę w fazie wykonawczej apoptozy komórek. Kaspazy istnieją jako nieaktywne proenzymy składające się z prodomeny, dużej podjednostki proteazy i małej podjednostki proteazy. Aktywacja kaspaz wymaga proteolitycznego przetwarzania w konserwowanych wewnętrznych resztach asparaginowych w celu wygenerowania heterodimerycznego enzymu składającego się z dużej i małej podjednostki. Białko to jest zaangażowane w zaprogramowaną śmierć komórki indukowaną przez Fas i różne bodźce apoptotyczne. N-końcowa domena efektora śmierci podobnego do FADD tego białka sugeruje, że może ono oddziaływać z białkiem FADD oddziałującym z Fas. Białko to wykryto w nierozpuszczalnej frakcji dotkniętego regionu mózgu u pacjentów z chorobą Huntingtona, ale nie w tych z normalnej kontroli, co sugeruje jego rolę w chorobach neurodegeneracyjnych. Opisano wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu kodujących różne izoformy, chociaż nie dla wszystkich wariantów określono sekwencje o pełnej długości.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-479 ludzkiej kaspazy-8 (NP_001073593.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)