Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB3500404
Sigma-Aldrich
Anti-Caspase-8 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FLICE, Anti-MACH, Anti-Mch5
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 55 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CASP8(841)
Immunogen
Przeciwciało przeciwko kaspazie-8 zostało wyhodowane przeciwko 16-aminokwasowemu peptydowi w pobliżu karboksy-końca ludzkiej izoformy A kaspazy-8.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500404.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ming-Zi Zhang et al.
American journal of translational research, 9(12), 5548-5557 (2018-01-10)
Apoptosis is a process of programmed cell death that occurs in multicellular organisms. The mitochondrial pathway plays a paramount role in apoptosis. In this study, the expression levels of key factors in the mitochondrial pathway and the cell proliferation factor
Augustine T Nkembo et al.
Current cancer drug targets, 19(10), 838-851 (2019-03-28)
Non-small cell lung cancers (NSCLC) harboring mutation-induced dysregulation of Ras signaling present some of the most difficult-to-manage cases, since directly targeting the constitutively active mutant Ras proteins has not resulted in clinically useful drugs. Therefore, modulating Ras activity for targeted
A A Szczepańska et al.
Prostaglandins & other lipid mediators, 143, 106336-106336 (2019-05-22)
Peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs) are expressed in bovine uterus, and their agonists are arachidonic acid (AA) metabolites. We hypothesised that silencing of PPAR genes in bovine endometrial stromal cells (ESC) would change the intracellular signalling through PPAR and affect apoptosis
Xiao Yang Wang et al.
Clinical & experimental ophthalmology, 42(6), 529-538 (2013-11-15)
The aim of the study was to investigate, using a native mitomycin-C-resistant human Tenon's fibroblast cell line, the possibility that interferon-alpha and gamma could be used with Fas agonists as an alternative anti-fibrotic strategy to mitomycin-C in trabeculectomy. A clinically
Hanghui Wang et al.
International journal of oncology, 45(1), 157-164 (2014-04-17)
The specific and efficient delivery of small interfering RNA (siRNA) into cancer cells in vivo remains a major obstacle. In this study, we investigated whether ultrasound-targeted microbubble destruction (UTMD) combined with dual targeting of HSP72 and HSC70 in prostate cancer cell
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SBP3500404-0.05MG4061832161525
SAB3500404-100UG4061832179551