Kluczowe dokumenty
ST1549
Sigma-Aldrich
Mysz anty-FASN mAb (3F2-1F3)
liquid, clone 3F2-1F3, Calbiochem®
Synonim(y):
Syntaza kwasów tłuszczowych
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F2-1F3, monoclonal
Formularz
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FASN(2194)
Opis ogólny
Mysi monoklonalny anty-FASN, klon 3F2-1F3, rozpoznaje białko FASN w komórkach 293 i HeLa oraz w tkance ludzkiego raka piersi. Jest zatwierdzony do testów ELISA, WB, ICC i IHC (skrawki parafinowe).
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko FASN.
Rozpoznaje białko FASN w komórkach 293 i HeLa oraz w tkance ludzkiego raka piersi.
Immunogen
Pełnej długości, rekombinowany ludzki FASN (aa 1-440) wyrażony jako białko fuzyjne GST
Zastosowanie
ELISA (patrz komentarze)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemia (10 g/ml)
Skrawki parafinowe (10 g/ml)
Ostrzeżenie
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Postać fizyczna
W PBS, pH 7,2.
Rekonstytucja
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Komentarz do analizy
Kontrola pozytywna
Komórki 293, komórki HeLa, ludzka tkanka raka piersi
Inne uwagi
Kristiansen, G., et al. 2010. Br. J. Cancer102, 1736.
W przypadku testu ELISA to przeciwciało może być stosowane jako przeciwciało wychwytujące; zalecane stężenie to 10 ng/ml, 1 µg/basenik, 100 µl całkowitej objętości. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Boubacar Benziane et al.
Journal of lipid research, 58(12), 2324-2333 (2017-10-27)
Diacylglycerol kinases (DGKs) regulate the balance between diacylglycerol (DAG) and phosphatidic acid. DGKζ is highly abundant in skeletal muscle and induces fiber hypertrophy. We hypothesized that DGKζ influences functional and metabolic adaptations in skeletal muscle and whole-body fuel utilization. DAG