Kluczowe dokumenty
SAB1406132
Sigma-Aldrich
Anti-MMP3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CHDS6, MGC126102, MGC126103, MGC126104, SL-1, STMY, STMY1, STR1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~54 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MMP3(4314)
Opis ogólny
Białka z rodziny metaloproteinaz macierzy (MMP) biorą udział w rozkładzie macierzy zewnątrzkomórkowej w normalnych procesach fizjologicznych, takich jak rozwój embrionalny, rozmnażanie i przebudowa tkanek, a także w procesach chorobowych, takich jak zapalenie stawów i przerzuty. Większość MMP jest wydzielana jako nieaktywne proproteiny, które są aktywowane po rozszczepieniu przez zewnątrzkomórkowe proteinazy. Gen ten koduje enzym, który degraduje fibronektynę, lamininę, kolageny III, IV, IX i X oraz proteoglikany chrząstki. Uważa się, że enzym ten bierze udział w naprawie ran, progresji miażdżycy i inicjacji nowotworów. Gen ten jest częścią klastra genów MMP, które zlokalizowane są na chromosomie 11q22.3. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
MMP3 (NP_002413.1, 1 a.a. ~ 477 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MKSLPILLLLCVAVCSAYPLDGAARGEDTSMNLVQKYLENYYDLKKDVKQFVRRKDSGPVVKKIREMQKFLGLEVTGKLDSDTLEVMRKPRCGVPDVGHFRTFPGIPKWRKTHLTYRIVNYTPDLPKDAVDSAVEKALKVWEEVTPLTFSRLYEGEADIMISFAVREHGDFYPFDGPGNVLAHAYAPGPGINGDAHFDDDEQWTKDTTGTNLFLVAAHEIGHSLGLFHSANTEALMYPLYHSLTDLTRFRLSQDDINGIQSLYGPPPDSPETPLVPTEPVPPEPGTPANCDPALSFDAVSTLRGEILIFKDRHFWRKSLRKLEPELHLISSFWPSLPSGVDAAYEVTSKDLVFIFKGNQFWAIRGNEVRAGYPRGIHTLGFPPTVRKIDAAISDKEKNKTYFFVEDKYWRFDEKRNSMEPGFPKQIAEDFPGIDSKIDAVFEEFGFFYFFTGSSQLEFDPNAKKVTHTLKSNSWLNC
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Liangqi Cao et al.
PloS one, 10(7), e0133074-e0133074 (2015-07-16)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the common malignancies, which is highly metastatic and the third common cause of cancer deaths in the world. The invasion and metastasis of cancer cells is a multistep and complex process which is mainly
Toru Ishibashi et al.
International immunopharmacology, 21(2), 468-473 (2014-06-15)
The aim of this study was to demonstrate the safety and efficacy of H2-saline infusion for treatment of rheumatoid arthritis (RA). We conducted a randomized, double-blind, placebo-controlled investigation of the infusion of 1 ppm H2-dissolved saline (H2-saline) in 24 RA
Chuan Ma et al.
PloS one, 9(9), e107544-e107544 (2014-09-17)
To examine the possible involvement and regulatory mechanisms of extracellular signal-regulated kinase (ERK) pathway in the temporomandibular joint (TMJ) of rats subjected to chronic sleep deprivation (CSD). Rats were subjected to CSD using the modified multiple platform method (MMPM). The
N Ozeki et al.
Oral diseases, 20(5), 505-513 (2013-08-02)
Matrix metalloproteinase (MMP)-3 expression increases after pulpectomy and accelerates angiogenesis in rat dental pulp by an uncharacterised mechanism. Odontoblasts, a major component of dental pulp, could represent a therapeutic target. We investigated whether MMP-3 activity is induced by cytokines and/or
Jingjing Zhang et al.
Molecular and cellular biochemistry, 398(1-2), 123-134 (2014-09-10)
Retinal pigment epithelium (RPE) exerts critical roles in the maintenance of the normal functions of the retina, whereas RPE dysfunction can induce retina neovascularization. p75 neurotrophin receptor (p75(NTR)) has been shown to play essential roles in angiogenesis. However, the function