Kluczowe dokumenty
SAB1402896
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RPL11 antibody produced in mouse
clone 2A1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GIG34
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~45.58 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPL11(6135)
Immunogen
RPL11 (AAH18970, 1 a.a. ~ 177 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MADQGEKENPMRELRIRKLCLNICVGESGDRLTRAAKVLEQLTGQTPVFSKARYTVRSFGIRRNEKIAVHCTVRGAKAEEILEKGLKVREYELRKNNFSDTGNFGFGIQEHIDLGIKYDPSIGIYGLDFYVVLGRPGFSIADKKRRTGCIGAKHRISKEEAMRWFQQKYDGIILPGK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Assignment of the L11 ribosomal protein gene (RPL11) to human chromosome 1p36.1-->p35 by in situ hybridization.
Graphodatsky AS
Cytogenetics and Cell Genetics (1999)
Essential role of ribosomal protein L11 in mediating growth inhibition-induced p53 activation.
Bhat KP
The Embo Journal (2004)
[Structural and functional analysis of the human ribosomal protein L11 gene].
Voronina EN
Molekuliarnaia Biologiia (2003)
Loss of tumor suppressor RPL5/RPL11 does not induce cell cycle arrest but impedes proliferation due to reduced ribosome content and translation capacity.
Teng T
Molecular and Cellular Biology (2013)