Kluczowe dokumenty
PZ0242
Sigma-Aldrich
PF-06658607
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(R)-1-(3-(4-Amino-3-(4-(3-ethynylphenoxy)phenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl)piperidin-1-yl)prop-2-en-1-one, Ibrutinib-yne, Probe 4
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H24N6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
464.52
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
Zastosowanie
PF-06658607 has been used to evaluate the proteome-wide selectivity of covalent kinase inhibitors.
Działania biochem./fizjol.
PF-06658607 is an alkynylated irreversible Brutons tyrosine kinase (BTK) inhibitor that covalently reacts with active-site cysteine residues in the ATP binding pocket. PF-06658607 has been used as a probe for proteomic analysis to identify off-target binding substrates. The alkyne moiety allows for addition of an azide-based detection probe via copper-catalyzed click chemistry methods.
PF-06658607 is an alkynylated irreversible Brutons tyrosine kinase (BTK) inhibitor.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Bryan R Lanning et al.
Nature chemical biology, 10(9), 760-767 (2014-07-21)
Kinases are principal components of signal transduction pathways and the focus of intense basic and drug discovery research. Irreversible inhibitors that covalently modify non-catalytic cysteines in kinase active sites have emerged as valuable probes and approved drugs. Many protein classes