Merck
PZ0241
Sigma-Aldrich
PF-6422899
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-(2-propyn-1-yloxy)-6-quinazolinyl]-2-propenamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H14ClFN4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.80
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
FC(C=C1)=C(Cl)C=C1NC2=NC=NC3=CC(OCC#C)=C(NC(C=C)=O)C=C32
InChI
1S/C20H14ClFN4O2/c1-3-7-28-18-10-16-13(9-17(18)26-19(27)4-2)20(24-11-23-16)25-12-5-6-15(22)14(21)8-12/h1,4-6,8-11H,2,7H2,(H,26,27)(H,23,24,25)
Klucz InChI
AZLXGJFHSLQCPV-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
PF-6422899 is an alkynylated derivative of PF-6274484; irreversible inhibitor of EGFR kinase activity. PF-6422899 binds covalently to active-site cysteine residues in the ATP binding pocket of EGFR.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3