Merck
PZ0243
Sigma-Aldrich
PF-06672131
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
(2E)-N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-(2-propyn-1-yloxy)-6-quinazolinyl]-4-(dimethylamino)-2-butenamide, (E)-N-(4-((3-Chloro-4-fluorophenyl)amino)-7-(prop-2-yn-1-yloxy)quinazolin-6-yl)-4-(dimethylamino)but-2-enamide, Probe 8
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H21ClFN5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
453.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
FC(C=C1)=C(Cl)C=C1NC2=NC=NC3=CC(OCC#C)=C(NC(/C=C/CN(C)C)=O)C=C32
InChI
1S/C23H21ClFN5O2/c1-4-10-32-21-13-19-16(12-20(21)29-22(31)6-5-9-30(2)3)23(27-14-26-19)28-15-7-8-18(25)17(24)11-15/h1,5-8,11-14H,9-10H2,2-3H3,(H,29,31)(H,26,27,28)/b6-5+
Klucz InChI
XZAHPCGWUZFHBI-AATRIKPKSA-N
Działania biochem./fizjol.
PF-06672131 jest selektywnym inhibitorem kinazy EGFR, który reaguje kowalencyjnie z resztami cysteiny w miejscu aktywnym w kieszeni wiążącej ATP. PF-06672131 został użyty jako sonda do analizy proteomicznej w celu identyfikacji substratów wiążących się poza celem. Grupa dimetyloaminometylowa (DMAM) wydaje się zwiększać stabilność związku w komórkach nowotworowych, co skutkuje wzrostem reaktywności białek z selektywnego wiązania EGFR do powszechnej reaktywności w całym proteomie po leczeniu.
PF-06672131 jest selektywnym inhibitorem kinazy EGFR.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)