Kluczowe dokumenty
5.30758
Sigma-Aldrich
Inhibitor BMX/BTK II, QL47
Synonim(y):
1-(1-akryloiloindolin-6-ylo)-9-(1-metylo-1H-pirazol-4-ylo)benzo[h][1,6]naftyrydyno-2(1H)-on, inhibitor BMX II, inhibitor TEC II, inhibitor kinazy tyrozynowej Brutona V, inhibitor PI 3-K XXI, inhibitor BTK V, inhibitor BLK II
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H21N5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
447.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
yellow
rozpuszczalność
glacial acetic acid: 2 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[n]1(ncc(c1)c2cc3c4[n]([c](ccc4cnc3cc2)=O)c5cc6c(cc5)CCN6C(=O)C=C)C
InChI
1S/C27H21N5O2/c1-3-25(33)31-11-10-17-4-7-21(13-24(17)31)32-26(34)9-6-19-14-28-23-8-5-18(12-22(23)27(19)32)20-15-29-30(2)16-20/h3-9,12-16H,1,10-11H2,2H3
Klucz InChI
RTRNJQOBEOISFQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek, BMX-IN-1 (nr kat. 505021) z rodziny trójcyklicznych chinolin zawierających akrylamid, który działa jako podwójny inhibitor BMX i BTK (IC50 = 6,7 i 6.6 nM, odpowiednio) poprzez celowanie w miejsce wiązania ATP i kowalencyjną modyfikację cysteiny zawiasu kinazy (Cys481 w ludzkiej BTK) za pomocą eletrofilowego akryloamidu, jednocześnie hamując aktywność kinaz TEC, BLK, PI 3-K tylko w wyższych stężeniach (IC50 = 195, 366 i 696 nM, odpowiednio) i wykazując znacznie zmniejszoną lub brak siły działania przeciwko 29 innym kinazom (IC50 ≥ 1,2 µM). Podobnie, silne hamowanie zaobserwowano tylko w przypadku BTK w profilowaniu selektywności opartym na powinowactwie wśród panelu 456 kinaz. Wykazano, że skutecznie hamuje autofosforylację BTK Y223 stymulowaną anty-IgM i fosforylację efektora niższego szczebla PLCγ2 Y759 (IC50 = 475 i 318 nM, odpowiednio) bez wpływu na fosforylację kinazy Syk, S6K i Erk ze szlaku sygnałowego PI 3-K/mTOR i Raf/Mek/Erk, odpowiednio. Bardziej skuteczny niż PCI-32765 (ibrutynib) w indukowaniu rozszczepienia PARP i kaspazy-3 w hodowlach Ramos (skuteczne stężenie <5 µM vs. >10 µM; 8 h) i jest silniejszy niż AVL-292, BMX-IN-1, CGI-1746, PCI-32765 w działaniu antyproliferacyjnym przeciwko 8 liniom komórkowym raka B-komórkowego (GI50 waha się od 120 do 490 nM; 4,9- i 10,8-krotność siły BMX-IN-1 odpowiednio w hodowlach Ramos i U2932). Oprócz utraty aktywności kinazowej, nieodwracalnie zmodyfikowany inhibitor BTK poprzez tworzenie wiązania kowalencyjnego Cys481 wykazuje skrócony okres półtrwania w komórce. Ze względu na słabą stabilność mikrosomalną, QL47 nie jest zalecany do badań in vivo.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
BMX i BTK
Odwracalny: nie
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Wu, H., et al. 2014. ACS Chem. Biol.9, 1068.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3