GE17-0920-03
HiTrap® IMAC High Performance
Cytiva 17-0920-03, pack of 5 × 1 mL
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pack of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0920-03
Parametry
42 psi
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
Matryca
highly cross-linked 6% agarose
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
2-14(Medium uncharged with metal ions.)
Zakres roboczy
3-12
pojemność
≥40 mg binding capacity (histidine-tagged protein/ml medium when changed with Ni2+)(Protein- and metal-ion dependent.)
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- For optimizing purification of histidine-tagged Proteins when Ni2+ is not the best choice of metal ion.
- Conveniently charge with your metal of choice.
- Small bead size for high-performance purification.
- High binding capacity.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Informacje prawne
These products are sold under a license from Sigma-Aldrich under patent number EP 1276716 (Metal chelating compositions) and equivalent patents and patent applications in other countries.
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Produkty
This page shows how to optimize purification of histidine-tagged proteins using GE Healthcare products.
Jak zoptymalizować oczyszczanie białek znakowanych histydyną przy użyciu produktów Cytiva.
This page shows troubleshooting instructions for affinity chromatography of tagged proteins using GE Healthcare products.
This page shows the characteristics of Ni Sepharose, Ni Sepharose excel, TALON Superflow, and uncharged IMAC Sepharose products from GE Healthcare.
Protokoły
This page shows how to purify histidine-tagged proteins using HiTrap IMAC HP and HiTrap IMAC FF from GE Healthcare.
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.
Ta strona pokazuje, jak wykonać odsalanie próbki, wymianę buforu i zatężanie dla chromatografii powinowactwa znakowanych białek.