EP5825739000
632 Adapter
for 14 x Tube 5.0 mL, for rotor S-4-104, set of 2 pieces
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.78
Polecane produkty
Właściwości
for 14 x Tube 5.0 mL, for rotor S-4-104
opakowanie
set of 2 pieces
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5825739000
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 750 mL round bucket
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5825739000-14EA | 4022536227313 |