EP5804747003
Łyżki do rotora 632 S-4-72
round, capacity 250 mL, pack of 4
About This Item
Kod UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.82
Polecane produkty
Materiały
round
opakowanie
pack of 4
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5804747003 (Global)
metody
centrifugation: suitable
pojemność
250 mL
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)