Kluczowe dokumenty
EP5825730003
632 Wiadra
for 7 x 50 mL Falcon tubes, set of 4 pieces
About This Item
Kod UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.82
Właściwości
for 7 x 50 mL Falcon tubes
opakowanie
set of 4 pieces
producent / nazwa handlowa
5825730003
Eppendorf® 5825730003
Eppendorf®
metody
centrifugation: suitable
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)