Kluczowe dokumenty
EP5804791002
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
holds 13 x 5.5 - 12 mL round-bottom tubes, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Materiały
round bottom
Właściwości
holds 13 x 5.5 - 12 mL round-bottom tubes
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5804791002 (Global)
Parametry
3,096 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
112 mm
Średnica
16 mm
kompatybilność
for use with 250 mL round buckets
Opis ogólny
Adapters to fit various tube sizeds forEppendorf S-4-72 Rotor.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG