Kluczowe dokumenty
EP5920720007
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 36 x 5.5 - 12 mL tubes, for use with high-capacity buckets, pack of 2
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
capacity 36 x 5.5 - 12 mL tubes
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5920720007 (Global)
Parametry
3,046 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
114 mm
Średnica
16 mm
kompatybilność
for use with High-capacity bucket
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adaptery pasujące do probówek i butelek o różnych rozmiarach do użytku z rotorem Eppendorf S-4x1000.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)