Kluczowe dokumenty
EP5910707002
Eppendorf® wide-neck bottle
bottle capacity 400 mL, flat bottom, for rotor S-4x400, set of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.82
Materiały
flat bottom
sterylność
non-sterile
Właściwości
for rotor S-4x400
opakowanie
case of 2 ea
set of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5910707002
pojemność butelki
400 mL
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)