Key Documents
EP5409706004
Rotor for Eppendorf® 5427R Centrifuge
FA-45-30-11, aerosol tight, to hold, 30 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Właściwości
lid
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5409706004 (Global)
Parametry
14,000 rpm
20,800 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5427R
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG