Kluczowe dokumenty
EP5409710001
Rotor for Eppendorf® 5427R Centrifuge
FA-45-48-11, aerosol-tight, to hold, 48 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Właściwości
lid
to hold 48 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol-tight
fixed angle rotor
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5409710001 (Global)
Parametry
12,700 rpm
18,210 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5427R
Opis ogólny
Rotors to fit Eppendorf 5427 R refrigerated centrifuge.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)