Kluczowe dokumenty
EP5409712004
Rotor for Eppendorf® 5427R Centrifuge
FA-45-48-11, with rotor lid, to hold, 48 x 1.5/2.0 mL tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Właściwości
to hold 48 x 1.5/2.0 mL tubes
fixed angle rotor
with rotor lid
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5409712004 (Global)
Parametry
12,700 rpm
18,210 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5427R
Opis ogólny
Rotory pasujące do wirówki z chłodzeniem Eppendorf 5427 R.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)