Kluczowe dokumenty
EP5409708007
Rotor for Eppendorf® 5427R Centrifuge
FA-45-30-11, non aerosol-tight, to hold, 30 x 1.5/2.0 mL tubes, with rotor lid
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Właściwości
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
fixed angle rotor
non aerosol-tight
with rotor lid
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5409708007 (Global)
Parametry
14,000 rpm
20,800 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5427R
Opis ogólny
Rotory pasujące do wirówki z chłodzeniem Eppendorf 5427 R.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)