EP5920709003
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 10 x 50 mL conical tubes, for use with medium-capacity buckets, pack of 2
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
capacity 10 x 50 mL conical tubes
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5920709003 (Global)
Parametry
3,076 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
122 mm
Średnica
31 mm
kompatybilność
for use with plate/tube bucket
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)