EP5920753002
632 Adapter
for 50 mL Oak Ridge tubes for rotor S-4xUniversal- Large
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Polecane produkty
Właściwości
Holds 50 mL tubes
for 50 mL Oak Ridge tubes for rotor S-4xUniversal- Large
opakowanie
set of 2 pieces
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5920753002
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with Universal-Large bucket
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5920753002-1EA | 4022536227832 |