EP5920746006
632 Adapter do rurek okrągłodennych
17.5 x 100 mm., for rotor S-4xUniversal-Large
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Polecane produkty
Właściwości
17.5 x 100 mm., for rotor S-4xUniversal-Large
Holds 9 mL tubes
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5920746006
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with Universal-Large bucket
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)