Kluczowe dokumenty
EP022639188
ADAPTER DO ROTORA EPPENDORF(R) A-4-38
(holds 1 X 15 ML CONICAL TUBE, FOR 100 ML ROUND BUCKET), pkg of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Właściwości
(holds 1 X 15 ML CONICAL TUBE, FOR 100 ML ROUND BUCKET)
opakowanie
pack of 2 ea
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022639188 (North America)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 100 mL round bucket
Opis ogólny
  • Okrągła konstrukcja wiadra
  • Przeznaczony do probówek wirówkowych Falcon 15 ml
  • Do użytku z rotorem Eppendorf model A-4-38
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)