Kluczowe dokumenty
CLS431329
Corning® Roller Bottles, CellBIND® Cell Culture Surface
clear polystyrene, sterile, bottle surface area 850 cm2, cap (Easy Grip vented), case of 40
Synonim(y):
Corning roller bottles, roller bottles
About This Item
Kod UNSPSC:
41122105
NACRES:
NB.13
Materiały
cap (Easy Grip vented)
clear polystyrene
cylindrical bottle
high-density polyethylene cap
polystyrene bottle
wide-mouth bottle
sterylność
sterile
sterile
Właściwości
cap
disposable
graduations
opakowanie
case of 40
producent / nazwa handlowa
Corning 431329
śr. wewn. szyjki butelki
~45 mm
powierzchnia butelki
850 cm2
objętość robocza butelki
170-255 mL
pojemność
255 mL
śr. × wys.
117 mm × 271 mm
typ wiązania
CellBIND® surface
Opis ogólny
  • Powierzchnia do hodowli komórkowych Corning CellBIND
  • Poprawia przyleganie komórek, prowadząc do zwiększenia ich wzrostu i wydajności
  • Zapewnia bardziej spójne i równomierne przyleganie komórek
  • Pomaga przystosować komórki do warunków o obniżonej zawartości surowicy lub bez surowicy
  • Zmniejsza przedwczesne odłączanie się komórek od konfluentnych hodowli
Polystyrene roller bottles are also available with a Corning CellBIND surface treatment that uses a novel microwave plasma process for treating the culture surface. This process improves cell attachment by incorporating significantly more oxygen into the cell culture surface than the traditional plasma treatment, rendering it more hydrophilic and increasing the stability of the surface.
Cechy i korzyści
  • Easy Grip Caps feature large knurls designed for ergonomic handling
  • Easy Grip Vent Caps are designed for applications requiring consistent gas exchange
  • Bottles are manufactured from virgin polystyrene, caps from high density polyethylene
  • Both resins meet the USP Class VI requirements for plastic containers and closures
  • Treated with a Corning CellBIND surface treatment for enhanced cell attachment
  • One piece seamless construction with printed graduations
  • Printed lot numbers to aid in product traceability
  • Sterilized by g−radiation and certified non-pyrogenic
Informacje prawne
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)