CLS430195
Corning® Roller Bottles, Tissue Culture Treated
clear polystyrene, sterile, bottle surface area 490 cm2, cap (plug seal), case of 40
Synonim(y):
Corning roller bottles, roller bottles
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cap (plug seal)
clear polystyrene
high-density polyethylene cap
narrow-mouth bottle
polystyrene bottle
round bottle
sterylność
sterile; γ-irradiated
sterile
Właściwości
cap
disposable
graduations: no
opakowanie
case of 40
producent / nazwa handlowa
Corning 430195
średnica butelki
~111 mm
śr. wewn. szyjki butelki
48 mm
powierzchnia butelki
490 cm2
objętość robocza butelki
100-150 mL
pojemność
150 mL