CLS430853
Corning® Roller Bottles, Tissue Culture Treated
clear polystyrene, sterile, bottle surface area 1700 cm2, cap (Easy Grip), case of 40
Synonim(y):
storage vessel
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cap (Easy Grip)
clear polystyrene
cylindrical bottle
high-density polyethylene cap
polystyrene bottle
wide-mouth bottle
opis
expanded surface
sterylność
sterile; γ-irradiated
sterile
Właściwości
cap
disposable
graduations
opakowanie
case of 40
producent / nazwa handlowa
Corning 430853
śr. wewn. szyjki butelki
~45 mm
powierzchnia butelki
1700 cm2
objętość robocza butelki
340-510 mL
pojemność
510 mL
śr. × wys.
117 mm × 271 mm