CLS430849
Corning® Roller Bottles, Tissue Culture Treated
clear polystyrene, sterile, bottle surface area 850 cm2, cap (Easy Grip), case of 40 (2 bottles per bag)
Synonim(y):
Corning roller bottles, roller bottles
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cap (Easy Grip)
clear polystyrene
cylindrical bottle
high-density polyethylene cap
polystyrene bottle
wide-mouth bottle
sterylność
sterile; γ-irradiated
sterile
Właściwości
cap
disposable
graduations
opakowanie
case of 40 (2 bottles per bag)
producent / nazwa handlowa
Corning 430849
śr. wewn. szyjki butelki
~45 mm
powierzchnia butelki
850 cm2
objętość robocza butelki
170-255 mL
pojemność
255 mL
śr. × wys.
117 mm × 271 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS430849-2EA | 4061831698718 |
CLS430849-36EA | |
CLS430849-40EA | 4061831716207 |