Kluczowe dokumenty
CLS431644
Corning® roller bottles, not treated
bottle surface area 850 cm2, Easy grip cap, polystyrene, sterile
Synonim(y):
Corning roller bottles
About This Item
Kod UNSPSC:
41122105
NACRES:
NB.43
Materiały
clear bottle
cylindrical bottle
high-density polyethylene cap
polystyrene
wide-mouth bottle
sterylność
sterile
Właściwości
cap
opakowanie
pack of 1 ea
case of 40 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 431644
śr. wewn. szyjki butelki
~45 mm
pojemność
255 mL
śr. × wys.
117 mm × 271 mm
typ wiązania
non-treated surface
Cechy i korzyści
  • Caps are made of high-density polyethylene, whereas bottles are made of virgin polystyrene
  • Flexible tubing with heat sealability and chemically resistant
  • Seamless structure with printed graduations and lot number to help in product traceability
  • Easy grip cap with wide knurls for easy handling
  • Gamma radiation sterilized, having sterility assurance level (SAL) of 10-6
  • Nonpyrogenic
  • Compatible with disposable tubing set
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
Przegląd hodowli komórek 3D. Dowiedz się więcej o hodowli komórek 2D i 3D, zaletach hodowli komórek 3D i technikach dostępnych do tworzenia modeli komórek 3D