Kluczowe dokumenty
Z740300
FlexiRoll cell roller system
AC/DC input 230 V AC
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
Polecane produkty
Właściwości
Includes: EU + GB power supply & adapter, roller rods (6), remote digital controller, O-rings (20 - 15 mL/20 - 50 mL)
producent / nazwa handlowa
Cole Parmer 439745
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Argos FlexiRoll to kompaktowy cyfrowy wałek do komórek do użytku z różnymi butelkami, probówkami i kolbami. Zastosowania obejmują wzrost i hodowlę komórek adherentnych, komórek zawiesinowych, mieszanie krwi lub probówek Vacutainer TM, płukanie blotów kwasów nukleinowych lub wykonywanie protokołów hybrydyzacji.
Idealny do użytku na stole warsztatowym lub w inkubatorzeCO2; może być bezpiecznie używany w temperaturach od 4 do 60 ° C i środowiskach atmosferycznych o wilgotności do 95%. FlexiRoll działa w zakresie od 0,5 do 80 obrotów na minutę i oferuje funkcję timera, gdy jest używany z cyfrowym pilotem zdalnego sterowania. Sześć dołączonych rolek pomieści trzy duże (850 cm2) butelki z rolkami.
FlexiRoll może być również używany w aplikacjach Western, Southern lub Northern blotting jako alternatywa dla droższych pieców do hybrydyzacji typu rotisserie. Po dokupieniu pięciu dodatkowych rolek FlexiRoll może obracać jednocześnie 20 - 15 i 50 ml probówek, zapewniając całkowite i równomierne wymieszanie odczynników z bibułą filtracyjną.
Aby zmaksymalizować przestrzeń na stole, FlexiRoll można ustawić w dwupoziomową jednostkę, aby zapewnić dodatkową pojemność butelek z rolkami. Po włożeniu nóżek z anodyzowanego aluminium druga jednostka spoczywa na pierwszej, umożliwiając jednoczesną hodowlę sześciu butelek z rolkami. Każda jednostka piętrowa jest niezależnie sterowana, aby umożliwić zmianę prędkości.
Cyfrowy pilot zdalnego sterowania jest przydatny w zastosowaniach, w których jednostka FlexiRoll jest umieszczona w inkubatorzeCO2 lub innym zamkniętym środowisku. Cyfrowa klawiatura na urządzeniu zapewnia kontrolę nad ustawieniami czasu i prędkości FlexiRoll bez konieczności otwierania drzwi inkubatora. FlexiRoll umożliwia wejście do komory w celu obsługi komórek, a nie sprzętu.
Idealny do użytku na stole warsztatowym lub w inkubatorzeCO2; może być bezpiecznie używany w temperaturach od 4 do 60 ° C i środowiskach atmosferycznych o wilgotności do 95%. FlexiRoll działa w zakresie od 0,5 do 80 obrotów na minutę i oferuje funkcję timera, gdy jest używany z cyfrowym pilotem zdalnego sterowania. Sześć dołączonych rolek pomieści trzy duże (850 cm2) butelki z rolkami.
FlexiRoll może być również używany w aplikacjach Western, Southern lub Northern blotting jako alternatywa dla droższych pieców do hybrydyzacji typu rotisserie. Po dokupieniu pięciu dodatkowych rolek FlexiRoll może obracać jednocześnie 20 - 15 i 50 ml probówek, zapewniając całkowite i równomierne wymieszanie odczynników z bibułą filtracyjną.
Aby zmaksymalizować przestrzeń na stole, FlexiRoll można ustawić w dwupoziomową jednostkę, aby zapewnić dodatkową pojemność butelek z rolkami. Po włożeniu nóżek z anodyzowanego aluminium druga jednostka spoczywa na pierwszej, umożliwiając jednoczesną hodowlę sześciu butelek z rolkami. Każda jednostka piętrowa jest niezależnie sterowana, aby umożliwić zmianę prędkości.
Cyfrowy pilot zdalnego sterowania jest przydatny w zastosowaniach, w których jednostka FlexiRoll jest umieszczona w inkubatorzeCO2 lub innym zamkniętym środowisku. Cyfrowa klawiatura na urządzeniu zapewnia kontrolę nad ustawieniami czasu i prędkości FlexiRoll bez konieczności otwierania drzwi inkubatora. FlexiRoll umożliwia wejście do komory w celu obsługi komórek, a nie sprzętu.
- Mieści 3 butelki rolkowe
- Idealny do hybrydyzacji, Western, Northern i Southern Blots
- Zmienna regulacja prędkości od 0,5 do 80 obr.
- Łatwa do czyszczenia, odporna chemicznie obudowa
- Możliwość sztaplowania w celu zwiększenia pojemności
- Cyfrowy pilot zdalnego sterowania do inkubatorówCO2
- Niewielki rozmiar zajmuje mniej miejsca na stole
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)