Z742424
Tuberoller, with 5 rollers
with 5 rollers, AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
Synonim(y):
mikser rurowy, rolka do rur laboratoryjnych
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific R3005-E
Parametry
38 rpm speed (fixed)
4-40 °C temp. range (39.2 to 104 F)
rozmiar
18 in. × 7 in. × 3.5 in.
pojemność
(8mm to 200mm diameter tubes/bottles)
Opis ogólny
Gdy mechanizm rolkowy obraca się po każdym pełnym obrocie, prawa strona każdej rolki jest delikatnie podnoszona o około 0,5 cala (13 mm) i powraca do poziomej pozycji wyjściowej. Ten dodatkowy, delikatny ruch w górę / w dół zapewnia efekt "fali" i gwarantuje, że cała próbka zostanie poddana kompletnemu, dokładnemu mieszaniu, od końca do końca. Ta wbudowana funkcja przechylania zapewnia poziom jednorodności mieszania, któremu nie może dorównać żadne stacjonarne urządzenie rolkowe.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742424-1EA | 4061835329199 |