CLS431133
Corning® Roller Bottles, Tissue Culture Treated
clear polystyrene, sterile, bottle surface area 850 cm2, cap (Easy Grip), case of 20
Synonim(y):
Corning roller bottles, roller bottles
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cap (Easy Grip)
clear polystyrene
cylindrical bottle
high-density polyethylene cap
polystyrene bottle
wide-mouth bottle
sterylność
sterile; γ-irradiated
sterile
Właściwości
cap
disposable
graduations
opakowanie
case of 20
producent / nazwa handlowa
Corning 431133
śr. wewn. szyjki butelki
~45 mm
powierzchnia butelki
850 cm2
objętość robocza butelki
170-255 mL
pojemność
255 mL
śr. × wys.
117 mm × 271 mm
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)