CLS431132
Corning® Roller Bottle Caps
vented Easy Grip polyethylene Roller Bottle Cap, individually wrapped, sterile, 300/cs
Synonim(y):
Corning roller bottles, replacement roller bottle caps, roller bottle caps, roller bottles
About This Item
Polecane produkty
Materiały
high-density polyethylene cap (easy grip)
opis
Easy Grip, vented cap
sterylność
sterile; γ-irradiated
Właściwości
disposable
opakowanie
pack of 1
case of 300 (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Corning 431132
kolor
red cap
Opis ogólny
- Features large knurls for ergonomic handling
- Contains hydrophobic membrane for applications requiring gas exchange
- Sterilized by gamma radiation
- Does not fit 490cm2 roller bottles
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS431132-300EA | 4061831708660 |