Kluczowe dokumenty
BCK-FC594-100
EdU Flow Cytometry Kit 594
sufficient for 100 assays
About This Item
Polecane produkty
fluorescencja
λex 584 nm; λem 603 nm
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BCK-FC594-100 | 4061833556153 |