Key Documents
A5111
ABT-724 trihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[[4-(2-Pyridinyl)-1-piperazinyl]methyl]-1H-benzimidazole trihydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
warunki przechowywania
desiccated
kolor
white
rozpuszczalność
H2O: >30 mg/mL
inicjator
Abbott
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.Cl.Cl.C1CN(CCN1Cc2nc3ccccc3[nH]2)c4ccccn4
InChI
1S/C17H19N5.3ClH/c1-2-6-15-14(5-1)19-16(20-15)13-21-9-11-22(12-10-21)17-7-3-4-8-18-17;;;/h1-8H,9-13H2,(H,19,20);3*1H
Klucz InChI
AZFUVPBLKQGSRI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3