Kluczowe dokumenty
5.05024
Sigma-Aldrich
Ibotenic Acid
Synonim(y):
Kwas 2-amino-2-(3-hydroksyizoksazol-5-ylo) octowy, kwas α-amino-(3-hydroksy-5-izoksazolilo)octowy, agonista receptora glutaminianu, kwas ibotenowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.77
Próba
≥99% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
water: 10 mM
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[N+H3]C(c1[o]nc(c1)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H6N2O4/c6-4(5(9)10)2-1-3(8)7-11-2/h1,4H,6H2,(H,7,8)(H,9,10)
Klucz InChI
IRJCBFDCFXCWGO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
A highly potent agonist of NMDA and mGlu receptors. A frequently used brain-lesioning agent inducing excitotoxic lesions of neurons without damaging crossing fiber tracts.
Ostrzeżenie
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Inne uwagi
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Izquierdo, A., et al. 2013. J. Neurosci.33, 4105.
Rhodes, V., et al. 2013. J. Neurosci.33, 3380.
Yu, X., et al. 2012. Pharmacol. Biochem. & Beh.101, 479.
Albasser, M., et al. 2012. Beh. Neurosci.126, 659.
Eijkenboom, M., et al. 2000. Neurosci.101, 27.
Isacson, O., et al. 1984. Nature.311, 458.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3