Merck
419494
Sigma-Aldrich
Osmium tetroxide
ACS reagent, ≥98.0%
Synonim(y):
Osmium(VIII)-oxide, ‘Osmic acid’
About This Item
Wzór liniowy:
OsO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.24
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
8.8 (vs air)
ciśnienie pary
7 mmHg ( 20 °C)
opis
identification passes test
Próba
≥98.0%
Postać
crystalline
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
klarowność roztworu
passes test
tw
130 °C (lit.)
mp
39.5-41 °C (lit.)
rozpuszczalność
acetone: soluble(lit.)
carbon tetrachloride: soluble(lit.)
methyl tert-butyl ether: soluble(lit.)
toluene: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
Klucz InChI
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Osmium tetroxide may be used in the following processes:
  • As a tissue-staining contrast agent for staining tissues.
  • Lactonization of alkenols to lactones by oxidation.
  • Synthesis of the corresponding tetrols from 1,5-cycloocatdiene by bishydroxylation.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
On the Stereoselectivity in Bisdihydroxylation of 1,5-cyclooctadiene with Osmium Tetroxide.
Kawazoe K, et al.
Synthetic Communications, 31(14), 2107-2112 (2001)
P Maupin-Szamier et al.
The Journal of cell biology, 77(3), 837-852 (1978-06-01)
We have studied the destruction of purified muscle actin filaments by osmium tetroxide (OsO4) to develop methods to preserve actin filaments during preparation for electron microscopy. Actin filaments are fragmented during exposure to OsO4. This causes the viscosity of solutions
Direct Lactonization of Alkenols via Osmium Tetroxide-Mediated Oxidative Cleavage.
Schomaker JM, et al.
Organic Letters, 5(17), 3089-3092 (2003)
The crystal structure of osmium tetroxide.
Ueki T, et al.
Acta Crystallographica, 19(2), 157-160 (1965)
Vacuum ultraviolet spectra of osmium tetroxide and ruthenium tetroxide.
Roebber JL, et al.
J. Chem. Phys. , 60(8), 3166-3173 (1974)