Key Documents
208868
Osmium tetroxide solution
2.5 wt. % in tert-butanol
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
5.42 psi ( 20 °C)
6.76 psi ( 55 °C)
Poziom jakości
Postać
liquid
zawiera
tert-butyl hydroperoxide as stabilizer
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
stężenie
2.5 wt. % in tert-butanol
gęstość
1.0 g/mL at 20 °C
0.811 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
Klucz InChI
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Cis dihydroxylation of alkenes to form cis-1,2-diols.
- Direct oxidation of 1,4-dienes to yield carboxylic acids using oxone as a co-oxidant.
Osmium tetroxide can also be used:
- In the stereoselective synthesis of (+)-norrisolide.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C - closed cup