Kluczowe dokumenty
201030
Osmium tetroxide
ReagentPlus®, 99.8%
Synonim(y):
Osmium(VIII)-oxide, ‘Osmic acid’
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent
gęstość pary
8.8 (vs air)
ciśnienie pary
7 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99.8%
Formularz
crystalline
powder
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
bp
130 °C (lit.)
mp
39.5-41 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
Klucz InChI
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- To promote the lactonization of alkenols to lactones.
- To mediate the selective oxidative cleavage of olefins by oxone to form the corresponding ketones or carboxylic acids.
- Dihydroxylation of mono-trans-di, and trisubstituted olefins to form 1,2-diols with high enantioselectivity in the presence of chiral amines.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?