Merck
403024
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) acetate tetrahydrate
ACS reagent, ≥98.0%
Synonim(y):
Cobaltous acetate tetrahydrate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3COO)2Co · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.08
Beilstein:
3731397
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.24
klasa czystości
ACS reagent
Próba
≥98.0%
98.0-102.0% (ACS specification)
Formularz
crystalline powder
granular
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: cobalt
zanieczyszczenia
≤0.01% insolubles
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate (NO3-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.01%
ciąg SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CC(=O)O[Co]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Co.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Klucz InChI
ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Cobalt(II) acetate tetrahydrate may be used in the synthesis of the following:
  • cobalt nanoparticles
  • cobalt(II)–aminophenyltetrazolate coordination polymer
  • tricobalt complexes with mixed μ-acetato and μ-pyrazolato ligands
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mechanism of thermal decomposition of cobalt acetate tetrahydrate.
Wanjun T and Donghua C.
Chemical Papers, 61(4), 329-332 (2007)
Eagleson M
Concise Encyclopedia Chemistry, 241-241 (1994)
Cobalt nanoparticles synthesis from Co(CH3COO)2 by thermal decomposition.
Shao H, et al.
Journal of magnetism and magnetic materials, 304(1), 28-30 (2006)
Tiffany M Smith et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(19), 7263-7268 (2014-04-01)
The hydrothermal reaction of cobalt(II) acetate tetrahydrate, 4-aminophenyl tetrazole and water at 135 °C for 48 hours provided orange crystals of [Co3(OH)2(H2O)2(aptet)4] (1) (aptet = 4-aminophenyltetrazolate). The three-dimensional structure of compound 1 is constructed from chains of corner- and edge-sharing
A synthetic strategy for a new series of oxo-centered tricobalt complexes with mixed bridging ligands of acetate and pyrazolate anions.
Yoshida J, et al.
Dalton Transactions, 42(7), 2406-2413 (2013)